Få mere at vide
Kautex™ HDPE skruenøgle
Artikelnummer. 10641043
Trådstørrelse (metrisk):
00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10641043
Brand: Kautex™ 2000085102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Skruenøgle egnet til alle størrelser af brede halslukninger fra 100-4.000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Lukninger
Materiale HDPE
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Certificeret Ja
Halsfinish 00 mm
Certificeringer/compliance DIN 28 og DIN 80
Produkttype Skruenøgle