Få mere at vide
Buerkle™ HDPE æsker med bred hals, runde
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- HDPE, gennemsigtig, brudsikker
- Skruelåg af PP med tætning af PE
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 67 mm |
| Klarhed | Klarhed |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 192 mm |
| Produkttype | Flaske med bred mund |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 126 mm |
| Vis mere |