Få mere at vide
Buerkle™ HDPE æsker med bred hals, runde
Artikelnummer. 10628463 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10628463
Brand: Buerkle™ 62820500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bredhalsede beholdere med meget god brudmodstand for bekvem påfyldning. Særligt velegnet til opbevaring eller forsendelse af pulvere og granulat.
  • HDPE, gennemsigtig, brudsikker
  • Skruelåg af PP med tætning af PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 53 mm
Til brug med (applikation) Fødevare
Inkluderer Skruelåg
Materiale HDPE
Mængde Hver
Klarhed Klarhed
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 122 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 80 mm
Lukketype Skruelåg