Få mere at vide
Buerkle™ HDPE æsker med bred hals, runde
Artikelnummer. 10478441 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10478441
Brand: Buerkle™ 62821000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bredhalsede beholdere med meget god brudmodstand for bekvem påfyldning. Særligt velegnet til opbevaring eller forsendelse af pulvere og granulat.
  • HDPE, gennemsigtig, brudsikker
  • Skruelåg af PP med tætning af PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 67 mm
Til brug med (applikation) Fødevare
Inkluderer Skruelåg
Materiale HDPE
Mængde 1
Vægt (metrisk) 0.06 kg
Klarhed Klarhed
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 153 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 100 mm
Lukketype Skruelåg