Beskrivelse
- HDPE konstruktion
- Bred hals
- Inkluderer skruelåg og bærehåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 120 mm |
| Inkluderer | Bærehåndtag |
| Materiale | HDPE |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 395 mm |
| Diameter (metrisk) | 210 mm |
| Lukketype | Skruelåg |