Få mere at vide
Buerkle™ HDPE firkantede reagensflasker med bred hals
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- HDPE, gennemsigtig
- PP manipulationssikker skruelåg, blå
- FN-godkendelse for bulkgods
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 54 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 83 x 83 x 188 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 43 mm |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Materiale | HDPE |
| Hals-id (metrisk) | 43 mm |
| Bredde (metrisk) | 83 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |