Få mere at vide
Buerkle™ HDPE firkantede reagensflasker med bred hals
Artikelnummer. 15475574 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15475574 50 mL Hver
15425574 100 mL Hver
10222563 2500 mL Hver
17250574 750 mL -
15376418 250 mL Hver
11817702 500 mL Hver
15316438 1000 mL Hver
11827702 1000 mL Pakke med 6
11868301 1500 mL Hver
15425584 4000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15475574 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03420050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.95 DKK
    16.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.31 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wide-neck reagensflasken er særligt velegnet til opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af granulat og pasta-lignende medier.
  • HDPE, gennemsigtig
  • PP manipulationssikker skruelåg, blå
  • FN-godkendelse for bulkgods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) ydre hals 28 mm
Dimensioner (L x B x H) 36 x 36 x 89 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Til brug med (applikation) Fødevarer
Materiale HDPE
Hals-id (metrisk) 21 mm
Vægt (metrisk) 0.018 kg
Bredde (metrisk) 36 mm
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 89 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg