Få mere at vide
Buerkle™ HDPE firkantede reagensflasker med bred hals
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- HDPE, gennemsigtig
- PP manipulationssikker skruelåg, blå
- FN-godkendelse for bulkgods
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 80 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 142 x 142 x 294 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 69 mm |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 142 mm |
| Hals-id (metrisk) | 69 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.2815 kg |
| Vis mere |