Beskrivelse
- HDPE, gennemsigtig
- PP manipulationssikker skruelåg, blå
- FN-godkendelse for bulkgods
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 43 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 220 mm |
| Materiale | HDPE, Polypropylene |
| Længde (metrisk) | 85 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bredde (metrisk) | 85 mm |
| Trådstørrelse (metrisk) | 54 mm |
| Lukningsfarve | Blå |
| Vis mere |