Få mere at vide
Buerkle™ HDPE firkantede reagensflasker med bred hals
Artikelnummer. 11868301 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 11868301
Brand: Buerkle™ 03421500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wide-neck reagensflasken er særligt velegnet til opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af granulat og pasta-lignende medier.
  • HDPE, gennemsigtig
  • PP manipulationssikker skruelåg, blå
  • FN-godkendelse for bulkgods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 69 mm
Til brug med (applikation) Fødevarer
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 108 mm
Bredde (metrisk) 108 mm
Trådstørrelse (metrisk) 80 mm
Lukningsfarve Blå
Certificeringer/compliance FN-godkendelse
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 209 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg