Få mere at vide
Buerkle™ HDPE firkantede reagensflasker med bred hals
Artikelnummer. 10222563 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10222563 2500 mL Hver
15475574 50 mL Hver
15425574 100 mL Hver
17250574 750 mL -
15376418 250 mL Hver
11817702 500 mL Hver
11827702 1000 mL Pakke med 6
15316438 1000 mL Hver
11868301 1500 mL Hver
15425584 4000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10222563 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03422500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.60 DKK
    55.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.63 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Wide-neck reagensflasken er særligt velegnet til opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af granulat og pasta-lignende medier.
  • HDPE, gennemsigtig
  • PP manipulationssikker skruelåg, blå
  • FN-godkendelse for bulkgods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2500 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 69 mm
Højde (metrisk) med lukning 265 mm
Materiale HDPE, Polypropylene
Længde (metrisk) 122 mm
Sterilitet Non-sterile
Bredde (metrisk) 122 mm
Trådstørrelse (metrisk) 80 mm
Lukningsfarve Fås i sort, blå eller rød.
Lukning inkluderet Nej
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 260 mm
Bredde (engelsk) 4.80 in.
Længde (engelsk) 4.80 in.
Højde (engelsk) 10.24 in.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 84.54 oz.
Form Square
Certificeringer/compliance UN3H1/x5
Engangs Reusable