Få mere at vide
Buerkle™ HDPE firkantede flasker med bred hals
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Beskrivelse
- HDPE, gennemsigtig, brudsikker
- Specielt mærkningsområde til etiketter eller manuel skrift
- Lækagesikker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Klarhed |
| Oversigt | Firkant |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 30 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 59 mm |
| Bredde (metrisk) | 59 mm |
| Trådstørrelse (metrisk) | 50 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Vis mere |