Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, Jerry Can med bred hals
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
11 L
20 L
30 L
Dybde (metrisk):
264 mm
365 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bred påfyldningsåbning giver mulighed for nem rengøring
- Bærehåndtag og skruelåg garanterer sikker og bekvem transport
- Kan også bruges som bundfældningsbeholder
- Fremstillet af transparent HDPE
- UV stabiliseret
- Selvklæbende blå liter-inddeling og studs fås som tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 7,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Certificeringer/compliance | Velegnet til fødevarer |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukkestørrelse | 88 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Klarhed |
| Dybde (metrisk) | 365 mm |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |