Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can med gevindforbindelse
Artikelnummer. 10497951
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 L
11 L
20 L
30 L
Dimensioner (L x B x H):
264 x 132 x 287 mm (D x W x H)
264 x 132 x 426 mm (D x W x H)
365 x 165 x 485 mm (D x W x H)
365 x 240 x 485 mm (D x W x H)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10497951 11 L 264 x 132 x 426 mm (D x W x H) Hver
10229070 6 L 264 x 132 x 287 mm (D x W x H) Hver
10096771 20 L 365 x 165 x 485 mm (D x W x H) Hver
10411381 30 L 365 x 240 x 485 mm (D x W x H) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10497951 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 04311010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    478.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.26 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Bredhalset beholder med ekstrem bred påfyldningsåbning (88 mm), nem at rengøre indvendigt, hvilket er særligt vigtigt ved opbevaring af følsomme stoffer.
  • Bred påfyldningsåbning giver mulighed for nem rengøring
  • Bærehåndtag og skruelåg garanterer sikker og bekvem transport
  • Kan også bruges som bundfældningsbeholder
  • Fremstillet af transparent HDPE
  • UV stabiliseret
  • Selvklæbende blå liter-inddeling og studs fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,91 gal.
Kapacitet (metrisk) 11 L
Certificeringer/compliance Velegnet til fødevarer
Lukketype Skruelåg
Farve Klarhed
Dimensioner (L x B x H) 264 x 132 x 426 mm (D x W x H)
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer, sikker og bekvem transport, bruges som bundfældningsbeholder
Gradueringer Liter-vægt fås separat
Inkluderer 0,75 tommer Gevindforbindelse, bærehåndtag, skruelåg
Materiale HDPE
Mundstil Brede
Produkttype Jerry Can