Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can med gevindforbindelse
Artikelnummer. 10411381 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
11 L
20 L
30 L
Dimensioner (L x B x H):
264 x 132 x 287 mm (D x W x H)
264 x 132 x 426 mm (D x W x H)
365 x 165 x 485 mm (D x W x H)
365 x 240 x 485 mm (D x W x H)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10411381
Brand: Buerkle™ 04311030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bredhalset beholder med ekstrem bred påfyldningsåbning (88 mm), nem at rengøre indvendigt, hvilket er særligt vigtigt ved opbevaring af følsomme stoffer.
  • Bred påfyldningsåbning giver mulighed for nem rengøring
  • Bærehåndtag og skruelåg garanterer sikker og bekvem transport
  • Kan også bruges som bundfældningsbeholder
  • Fremstillet af transparent HDPE
  • UV stabiliseret
  • Selvklæbende blå liter-inddeling og studs fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Certificeringer/compliance Velegnet til fødevarer
Lukketype Skrue
Farve Klarhed
Dimensioner (L x B x H) 365 x 240 x 485 mm (D x W x H)
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer, sikker og bekvem transport, bruges som bundfældningsbeholder
Gradueringer Liter scale available separately
Inkluderer 0,75 tommer Gevindforbindelse, bærehåndtag, skruelåg
Materiale HDPE
Mundstil Brede
Produkttype Jerry Can