Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can med gevindforbindelse
Artikelnummer. 10229070 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 L
11 L
20 L
30 L
Dimensioner (L x B x H):
264 x 132 x 287 mm (D x W x H)
264 x 132 x 426 mm (D x W x H)
365 x 165 x 485 mm (D x W x H)
365 x 240 x 485 mm (D x W x H)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) unitSize
10229070 6 L 264 x 132 x 287 mm (D x W x H) Hver
10497951 11 L 264 x 132 x 426 mm (D x W x H) Hver
10096771 20 L 365 x 165 x 485 mm (D x W x H) Hver
10411381 30 L 365 x 240 x 485 mm (D x W x H) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10229070 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 04311005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 DKK
    334.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.67 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bredhalset beholder med ekstrem bred påfyldningsåbning (88 mm), nem at rengøre indvendigt, hvilket er særligt vigtigt ved opbevaring af følsomme stoffer.
  • Bred påfyldningsåbning giver mulighed for nem rengøring
  • Bærehåndtag og skruelåg garanterer sikker og bekvem transport
  • Kan også bruges som bundfældningsbeholder
  • Fremstillet af transparent HDPE
  • UV stabiliseret
  • Selvklæbende blå liter-inddeling og studs fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1.59 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 L
Certificeringer/compliance Velegnet til fødevarer
Lukketype Skruelåg
Farve Klarhed
Dimensioner (L x B x H) 264 x 132 x 287 mm (D x W x H)
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer, sikker og bekvem transport, bruges som bundfældningsbeholder
Gradueringer Liter scale available separately
Inkluderer 0,75 tommer Gevindforbindelse, bærehåndtag, skruelåg
Materiale HDPE
Mundstil Brede
Produkttype Jerry Can