Få mere at vide
Buerkle™ HDPE-beholder til bortskaffelse af bred mund
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
3.6 L
6 L
10 L
26 L
34 L
Beskrivelse
- Fremstillet af HDPE
- Temperaturbestandig fra -20° C til +80° C
- UN transportgodkendelse for faste stoffer 1H2/X
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 34 L |
| Oversigt | Beholder med bred mund |
| Materiale | HDPE |
| Højde (metrisk) | 449 mm |
| Diameter (metrisk) | 338 mm |