Få mere at vide
Buerkle™ HDPE-beholder til bortskaffelse af bred mund
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
3.6 L
6 L
10 L
26 L
34 L
Beskrivelse
- Fremstillet af HDPE
- Temperaturbestandig fra -20° C til +80° C
- UN transportgodkendelse for faste stoffer 1H2/X
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 26 L |
| Oversigt | Bortskaffelsestønde med bred mund |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til bortskaffelse af affald eller opbevaring af væsker, pulvere eller granulat |
| Inkluderer | Kasket |
| Materiale | HDPE |
| Certificeringer/compliance | UN transportgodkendelse 1H2/X |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 425 mm |
| Diameter (metrisk) | 316 mm |