Få mere at vide
Kautex™ HDPE hvid firkantet flaske med smal hals
Artikelnummer. 15991441
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.1 L
0.25 L
0.5 L
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 122
Pakke med 27
Pakke med 544
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15991441 0.1 L Pakke med 544
10616541 0.1 L Hver
10431741 0.25 L Hver
17878167 0.25 L -
10536902 0.5 L Pakke med 122
15981441 0.5 L Pakke med 122
10626541 1 L Hver
17838167 1 L -
15931441 2.5 L Pakke med 27
10156760 2.5 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15991441 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000084000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af HDPE for styrke og holdbarhed. Kautex™ HDPE firkantede smalle mundflasker er let at opbevare og sparer plads i laboratoriet fra kvadratisk form.
  • Firkantet tværsnit
  • Forsænket mærkningsfelt
  • Ingen hætte. Fire typer lukninger fås separat
  • Ideel til væsker, lækagesikker
Anvendelse:
  • emballage
  • sende prøver
  • transportere
  • opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.1 L
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Indvendig hals 17 mm
Til brug med (applikation) Emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
Materiale HDPE
Halsfinish Smal
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 108 mm
Produkttype Flaske med smal hals
Diameter (metrisk) 45 mm