Få mere at vide
Buerkle™ HDPE ViscoDispo engangsprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8002250
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Til brug med (applikation):
Tag prøver af højviskositetsmedier
Til højviskose medier op til maks. 100.000 cP
Væsker, bulkvarer og viskøse medier, fødevarer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10286942 100 ml 500 mm Væsker, bulkvarer og viskøse medier, fødevarer Pakke med 20
10369212 100 ml 500 mm Tag prøver af højviskositetsmedier Pakke med 20
10414812 200 ml 1000 mm Til højviskose medier op til maks. 100.000 cP Pakke med 20
10674293 200 ml 1000 mm Væsker, bulkvarer og viskøse medier, fødevarer Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10286942 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53933321
De Buerkle™ ViscoDispo engangsprøvetager kan bruges til at tage prøver af højviskøse medier op til 100.000 mPas. Det ergonomisk formede håndtag og den meget stabile trækstang gør det nemt at trække selv tyktflydende stoffer.
  • Ergonomisk håndtag
  • Ingen segl
  • HDPE
  • Renrum fremstillet, individuelt pakket
  • Eventuelt steriliseret med gammastråler
  • Åbningsdiameter 10 mm
  • Ø21 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ViscoDispo prøveudtager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Not Autoclavable
Oversigt Individuelt pakket
Håndtag Type Ergonomi
Kapacitet (engelsk) 3.38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Væsker, bulkvarer og viskøse medier, fødevarer
Diameter (engelsk) Åbning 0.39 in.
Diameter (engelsk) Ydre 0.83 in.
Diameter (metrisk) åbning 10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Længde (engelsk) 22.28 in.
Længde (metrisk) 500 mm
Bredde (metrisk) 21 mm