Få mere at vide
Buerkle™ HDPE ViscoDispo engangsprøvetager
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10674293
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Til brug med (applikation):
Tag prøver af højviskositetsmedier
Til højviskose medier op til maks. 100.000 cP
Væsker, bulkvarer og viskøse medier, fødevarer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 10674293
Brand: Buerkle™ 53933330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Buerkle™ ViscoDispo engangsprøvetager kan bruges til at tage prøver af højviskøse medier op til 100.000 mPas. Det ergonomisk formede håndtag og den meget stabile trækstang gør det nemt at trække selv tyktflydende stoffer.
  • Ergonomisk håndtag
  • Ingen segl
  • HDPE
  • Renrum fremstillet, individuelt pakket
  • Eventuelt steriliseret med gammastråler
  • Åbningsdiameter 10 mm
  • Ø21 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ViscoDispo prøveudtager
Materiale HDPE
Oversigt Individuelt pakket
Håndtag Type Ergonomi
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Væsker, bulkvarer og viskøse medier, fødevarer
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Længde (metrisk) 1000 mm
Bredde (metrisk) 21 mm