Få mere at vide
Buerkle™ HDPE ViscoDispo engangsprøvetager
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Længde (metrisk):
500 mm
1000 mm
Til brug med (applikation):
Tag prøver af højviskositetsmedier
Til højviskose medier op til maks. 100.000 cP
Væsker, bulkvarer og viskøse medier, fødevarer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Ergonomisk håndtag
- Ingen segl
- HDPE
- Renrum fremstillet, individuelt pakket
- Eventuelt steriliseret med gammastråler
- Åbningsdiameter 10 mm
- Ø21 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ViscoDispo prøveudtager |
| Materiale | HDPE |
| Oversigt | Individuelt pakket |
| Håndtag Type | Ergonomi |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Til højviskose medier op til maks. 100.000 cP |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |
| Vis mere |