Få mere at vide
Buerkle™ HDPE universelle opbevaringsbeholdere
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
29 l
48 l
94 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- HDPE, hvid
- Kan stables
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 48 l |
| Certificeringer/compliance | Forordning (EF) nr. 1935/2004, forordning (EU) 10/2011 |
| Oversigt | Glat indvendig finish |
| Farve | Hvid |
| Materiale | HDPE |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (applikation) | Fødevare- og hygiejnesektoren |
| Monteringstype | Stabelbar |
| Produkttype | Lagerbeholder |
| Længde (metrisk) | 660 mm |
| Vis mere |