Få mere at vide
Buerkle™ HDPE universelle lagringscontainere
Artikelnummer. 31908700 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 L
40 L
60 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31908700 40 L
31908696 30 L
31908698 60 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31908700 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 34180148
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Praktiske opbevaringsbeholdere med lukkede gribekanter til sikker transport af hældbare eller flydende indhold
  • Låget er lavet af HDPE af høj kvalitet, og det imponerer med sin robusthed, holdbarhed og præcise pasform.
  • Låget kan monteres ubesværet og fjernes lige så hurtigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Opbevaringsbin
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (metrisk) 40 L
Længde (metrisk) 400 mm
Længde (metrisk) interiør 540 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Højde (metrisk) 215 mm
Højde (metrisk) interiør 213 mm