Få mere at vide
Buerkle™ HDPE UN-flaske med PR Tamper evident lukning med PTFE-forsegling
Artikelnummer. 17290564 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17290564 500 mL -
17200574 2500 mL -
11896483 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17290564 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.40 DKK
    40.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.73 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Denne flaske reducerer emballeringsomkostningerne! UN testet og godkendt. Flaske lavet af HDPE, lækagesikker, komplet med PR manipulationssikker lukning med PTFE-forsegling. Flaskerne er fremragende til emballering, prøveudtagning, afsendelse af prøver, opbevaring og forsendelse via postvæsenet.
  • Absolut tæt
  • Med FN-godkendelse for væsker
  • Klarhed
  • Klokkeformede hætter med eller uden afgasning på forespørgsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 29 mm
Inkluderer PP manipulationssikker lukning med PTFE tætning
Materiale HDPE
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 177 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Certificeringer/compliance FN-godkendelse for væsker