Få mere at vide
Buerkle™ HDPE UN-flaske med PR Tamper evident lukning med PTFE-forsegling
Artikelnummer. 11896483 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11896483 1000 mL Hver
17290564 500 mL -
17200574 2500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11896483 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.45 DKK
    50.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.70 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Denne flaske reducerer emballeringsomkostningerne! UN testet og godkendt. Flaske lavet af HDPE, lækagesikker, komplet med PR manipulationssikker lukning med PTFE-forsegling. Flaskerne er fremragende til emballering, prøveudtagning, afsendelse af prøver, opbevaring og forsendelse via postvæsenet.
  • Absolut tæt
  • Med FN-godkendelse for væsker
  • Klarhed
  • Klokkeformede hætter med eller uden afgasning på forespørgsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klarhed
Inkluderer PP manipulationssikker lukning med PTFE tætning
Materiale HDPE
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 212 mm