Få mere at vide
Cole-Parmer™ HDPE rør
Artikelnummer. 11759998
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
9,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
11759998 9,6 mm Hver
11730239 6,4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11759998 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9550106
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale HDPE
Diameter (metrisk) Udvendig 9,6 mm
Samlet længde (metrisk) 30.48 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Generelle formål lab og industriel brug
Min. Driftstemperatur (metrisk) -75 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 272 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 66 °C