Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ HDPE gennemskinnelige graduerede firkantede flasker med blå skruelåg
Artikelnummer. 10094354
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10094354 1000 mL Pakke med 5
12059827 500 mL Pakke med 10
10480655 2000 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10094354 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. BGE240P
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar en bred vifte af væsker og faste stoffer med disse lette firkantede flasker. Azlon™ HDPE gennemskinnelige graduerede firkantede flasker med blå skruelåg har støbte inddelinger og en bred hals for nem påfyldning og tømning. Ideel til pulvere.
  • Pladsbesparende design
  • Letvægts firkantede flasker med propforsegling og blåt skruelåg
  • Støbte inddelinger til omtrentlig volumenmåling
  • Hals ID: 58mm
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 58 mm
Til brug med (applikation) Flydende eller fast brug
Inkluderer Stiktætning og blå skruelåg
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 94mm
nr. pr. pakke 5/PK
Bredde (metrisk) 75mm
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 180 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres