Få mere at vide
Sampling Systems™ HDPE Tommelfingerrørspipette
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11949206 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11949206
Brand: Sampling Systems™ 5055A50S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tommelfingerrørspipetter er en økonomisk måde at prøve væsker med lav viskositet på. HDPE-konstruktion gør dem ideelle til brug med en lang række kemikalier.
De vigtigste funktioner:
  • Fremstillet med HDPE
  • Individuelt pakket
  • FDA-overensstemmende materialer
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås steriliseret af gamma
Operation:
  • Tryk tommelfingeren på røret, indtil du er ved prøvetagningsdybden
  • Løft tommelfingeren, indtil niveauerne udligner
  • Tryk tommelfingeren på røret for at forsegle prøven ind
Tekniske data
Produkttype Tommelfingerrørspipette
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance FDA godkendt CFR 177.1520, i overensstemmelse med EU regs 10/2011
Længde (metrisk) 1000 mm