Få mere at vide
Masterflex™ HDPE T-stik
Artikelnummer. 12364588
Til brug med:
4,76 mm
9,52 mm
15,8 mm
19,05 mm
25,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12364588
Brand: Masterflex™ 3061333
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 25.4 mm
Materiale HDPE
Til brug med 25,4 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -53 °C
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Form T
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 65 °C
Produkttype T-stik