Få mere at vide
Masterflex™ HDPE T-stik
Til brug med:
4,76 mm
9,52 mm
15,8 mm
19,05 mm
25,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.52 mm |
| Materiale | HDPE |
| Til brug med | 9,52 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -53 °C |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Form | T |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 65 °C |
| Produkttype | T-stik |