Få mere at vide
BRAND™ HDPE lige røradapter
Shop alle Brand produkter
Slangestørrelse:
11 til 14 mm ID
18 til 20,5 mm ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Højdensitets polyethylen konstruktion
- Lige slangeadapter inkluderer en stor og lille ende til at rumme mange størrelser.
- Slangemodhager giver en sikker pasform.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Samlet længde (metrisk) | 66 mm |
| Til brug med | 8 til 10/11-14 mm slange ID |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Slangestørrelse | 11 til 14 mm ID |
| Form | Lige |
| Produkttype | Slangeadapter |