Få mere at vide
Buerkle™ Opbevarings- og stablebeholder af polypropylen
Artikelnummer. p-8002248 Shop alle Bürkle produkter
Volumen (metrisk):
11 L
17 L
23 L
38 L
45 L
64 L
80 L
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10298700
Brand: Buerkle™ 34140111
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Opbevarings- og stablebeholder af polypropylen med udvendige forstærkningsribber.
  • Fremstillet af slidstærkt PP med udvendige forstærkningsribber
  • Temperaturbestandig fra -40 °C til 90 °C
  • I henhold til Euro-standarder
  • Låg og transportruller fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opbevarings- og stablebeholder
Farve Grå
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance I henhold til Euro-standarder
Mål (D x B x H) Indvendig 367 x 267 x 116 mm
Dimensioner (L x B x H) 400 x 300 x 120 mm
Højde (metrisk) 120 mm
Højde (metrisk) interiør 116 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Længde (metrisk) interiør 367 mm
Volumen (metrisk) 11 L
Bredde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) interiør 267 mm