Beskrivelse
- Fremstillet af slidstærkt PP med udvendige forstærkningsribber
- Temperaturbestandig fra -40 °C til 90 °C
- I henhold til Euro-standarder
- Låg og transportruller fås som tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opbevaringskasse |
| Farve | Grå |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | I henhold til Euro-standarder |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 367 x 267 x 216 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 300 x 220 mm |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 216 mm |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Længde (metrisk) interiør | 367 mm |
| Vis mere |