Få mere at vide
Descrizione
- Fremstillet af slidstærkt PP med udvendige forstærkningsribber
- Temperaturbestandig fra -40 °C til 90 °C
- I henhold til Euro-standarder
- Låg og transportruller fås som tilbehør
Specifica
Specifica
| Produkttype | Opbevaringskasse |
| Farve | Grå |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | I henhold til Euro-standarder |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 367 x 267 x 176 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 300 x 180 mm |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 176 mm |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Længde (metrisk) interiør | 367 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?