Få mere at vide
Buerkle™ Opbevarings- og stablebeholder af polypropylen
Artikelnummer. 10507912 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
11 l
17 l
23 l
38 l
45 l
64 l
80 l
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10507912 23 l 600 x 400 x 120 mm -
10298700 11 l 400 x 300 x 120 mm -
10657921 17 l 400 x 300 x 180 mm -
11901471 23 l 400 x 300 x 220 mm -
10461231 38 l 600 x 400 x 180 mm Hver
10701212 45 l 600 x 400 x 220 mm -
10229180 64 l 600 x 400 x 320 mm -
11921471 80 l 600 x 400 x 420 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10507912 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 34140123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00 DKK
    314.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.47 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Buerkle™ Opbevarings- og stablebeholder af polypropylen med udvendige forstærkningsribber.
  • Fremstillet af slidstærkt PP med udvendige forstærkningsribber
  • Temperaturbestandig fra -40 °C til 90 °C
  • I henhold til Euro-standarder
  • Låg og transportruller fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opbevaringskasse
Farve Grå
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance I henhold til Euro-standarder
Mål (D x B x H) Indvendig 567 x 367 x 114 mm
Dimensioner (L x B x H) 600 x 400 x 120 mm
Højde (metrisk) 120 mm
Højde (metrisk) interiør 114 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Længde (metrisk) interiør 567 mm
Volumen (metrisk) 23 l
Bredde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) interiør 367 mm