Få mere at vide
Buerkle™ Opbevarings- og stablebeholder af polypropylen
Shop alle Bürkle produkter
Volumen (metrisk):
11 L
17 L
23 L
38 L
45 L
64 L
80 L
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af slidstærkt PP med udvendige forstærkningsribber
- Temperaturbestandig fra -40 °C til 90 °C
- I henhold til Euro-standarder
- Låg og transportruller fås som tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Opbevarings- og stablebeholder |
| Farve | Grå |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | I henhold til Euro-standarder |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 567 x 367 x 316 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 600 x 400 x 320 mm |
| Højde (metrisk) | 320 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 316 mm |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Længde (metrisk) interiør | 567 mm |
| Vis mere |