Få mere at vide
BRAND™ HDPE opbevaringsflaske
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konstrueret af polyethylen med høj densitet
- Med skruelåg og bærehåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Inkluderer | Bærehåndtag |
| Materiale | HDPE |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Produkttype | Opbevaringsflaske |
| Lukketype | Skruelåg |