Få mere at vide
Kappes Systeme™ HDPE Storage Bin
Artikelnummer. p-8005793
Encompass_Preferred
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Dimensioner (L x B x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10665453
Brand: Kappes Systeme™ 6004.00.0353
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Storage Bin
Materiale HDPE
Farve Grøn
Form Rectangular
Til brug med Feed and Roller Conveyor
Til brug med (applikation) Food Storage
Serie 5
Mængde 1/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 290 x 140 x 130 mm
Længde (metrisk) 290 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.