Få mere at vide
Kappes Systeme™ HDPE Storage Bin
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Dimensioner (L x B x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Storage Bin |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Grøn |
| Form | Rectangular |
| Til brug med | Feed and Roller Conveyor |
| Til brug med (applikation) | Food Storage |
| Serie | 5 |
| Mængde | 1/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 290 x 140 x 130 mm |
| Længde (metrisk) | 290 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.