Få mere at vide
Kappes Systeme™ HDPE Storage Bin
Farve:
Blue
Gray
Green
Red
Yellow
Dimensioner (L x B x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Storage Bin |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Blue |
| Til brug med | RasterPlan Louvred Boards |
| Serie | 7 |
| Mængde | 1/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 160 x 105 x 75 mm |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Bredde (metrisk) | 105 mm |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.