Få mere at vide
Cole-Parmer™ Deep Ledge Utility Cart
Artikelnummer. 12355709
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
181 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk) Pakningsstørrelse
12355709 181 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 12355709 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 4730018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6345.00 DKK
    4396.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 1948.48 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Brug disse holdbare hjælpevogne til en række almindelig laboratorieopbevaring og -transport. Cole-Parmer™ Deep Ledge Utility Cart fremstillet af en sej, high-density polyethylen og giver en fremragende kemisk modstandsdygtighed over for de fleste stoffer, inklusive de fleste syrer og baser
  • Meget holdbar, lavet af emaljeret ståldæk og vinkelunderramme med hårde HDPE-hylder
  • 2 og 3 hyldevogne fremstillet med Microban™ , et antimikrobielt produkt, der beskytter hylderne mod bakterier, skimmelsvamp og meldug
  • Glatte, aftørrende hylder har en dyb, 44,5 mm læbe for at indeholde spild
  • De midterste hylder på 3 og 4 hylder modeller justeres i intervaller på 25,4 mm
  • Med drejelige hjul
  • Håndtaget strækker sig 711 mm over dækket
  • Kapacitet 181 kg
Tekniske data
Produkttype Vogn
Højde (metrisk) 1041.4 mm
Længde (metrisk) 831.85 mm
Bæreevne (metrisk) 181 kg
Antal hjul 1