Få mere at vide
Buerkle™ HDPE sprayflasker med pumpefordamper og sikkerhedshætte
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Transparent for easy identification of contents
- Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Farve | Transparent |
| Inkluderer | Safety cap, pump vaporizer, protective cover |
| Materiale | HDPE |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Form | Round |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Lukningsmateriale | Polypropylene, Stainless Steel |
| Lukketype | Spray |