Beskrivelse
- Gennemsigtig for nem identifikation af indhold
- Flaske af HDPE, spraypumpe af PP og rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (engelsk) | 1.46 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Inkluderer | Sikkerhedshætte, pumpefordamper, beskyttelsesdæksel |
| Højde (metrisk) med lukning | 163 mm |
| Materiale | HDPE, Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | No |
| Vis mere |