Få mere at vide
Buerkle™ HDPE sprayflasker med pumpefordamper og sikkerhedshætte
Artikelnummer. 11812333 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11812333 50 mL Hver
11921441 20 mL Hver
15294455 100 mL Hver
10071992 250 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11812333 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03093005
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fordamp væsker med et tryk på en knap på en miljøvenlig måde med disse HDPE-sprayflasker. Buerkle™ HDPE sprayflasker med pumpefordamper og sikkerhedshætte har et beskyttende dæksel, der forhindrer utilsigtet pres på pumpen og fungerer som et støvdæksel.
  • Gennemsigtig for nem identifikation af indhold
  • Flaske af HDPE, spraypumpe af PP og rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klarhed
Diameter (engelsk) 1.38 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Inkluderer Sikkerhedshætte, pumpefordamper, beskyttelsesdæksel
Højde (metrisk) med lukning 110 mm
Materiale HDPE, Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Narrow
Højde (metrisk) 82 mm
Højde (engelsk) 3.23 in.
Kemisk etiket Blank
Lukningsmateriale Polypropylen, rustfrit stål
Diameter (metrisk) 35 mm
Lukketype Spray
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 1.69 oz.
Form Rund
Engangs Reusable