Få mere at vide
Buerkle™ HDPE forseglbare flasker med bred mund
Artikelnummer. p-8002245 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11802731
Brand: Buerkle™ 03220250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust flaske med tætningsøjer på skruelåget og flasken. Særligt velegnet til at sende prøver. Forseglinger giver øget prøveægthed. Let at fylde på grund af bred åbning. Særligt velegnet til tyktflydende medier, pulver, granulat og pasta.
  • HDPE
  • Lækagesikker
  • Let at fylde på grund af bredhalset åbning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Rund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 26.5 mm
Materiale HDPE
nr. pr. pakke Hver
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 118 mm
Diameter (metrisk) 64 mm
Lukketype Skruelåg
Vis mere Vis mindre
SampleSafe pakninger fås som tilbehør