Få mere at vide
Buerkle™ HDPE forseglbare flasker med bred mund
Artikelnummer. 11892731 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11892731
Brand: Buerkle™ 03221000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust flaske med tætningsøjer på skruelåget og flasken. Særligt velegnet til at sende prøver. Forseglinger giver øget prøveægthed. Let at fylde på grund af bred åbning. Særligt velegnet til tyktflydende medier, pulver, granulat og pasta.
  • HDPE
  • Lækagesikker
  • Let at fylde på grund af bredhalset åbning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 50 mm
Materiale HDPE
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 186 mm
Diameter (metrisk) 100 mm
Lukketype Skruelåg
SampleSafe pakninger fås som tilbehør