Få mere at vide
Buerkle™ HDPE forseglbare flasker med bred mund
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivning
- HDPE
- Lækagesikker
- Let at fylde på grund af bredhalset åbning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 50 mm |
| Materiale | HDPE |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 230 mm |
| Diameter (metrisk) | 120 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
SampleSafe pakninger fås som tilbehør
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering