Få mere at vide
Kautex™ HDPE, skruelukning til Carboy med stophane
:
Naturlig; Med rød stophane, Til brug med 5 og 10 L jerrycans
Beskrivelse
- HDPE
- Naturlig farve
- Med stophane, rød
- Carboy tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Certificeringer/compliance | DIN50 |
| Farve | Neutral |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med 5 og 10 L jerrycans |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Produkttype | Skruelukning med stophane |