Få mere at vide
Kautex™ HDPE skruelukning til udluftningssystem
Artikelnummer. 15156665
Skift visning
Lukkestørrelse:
45 mm (DIN45)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lukkestørrelse unitSize
15156665 45 mm (DIN45) Hver
1 options
Artikelnummer. 15156665 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000086365
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
HDPE-skruelukningen til udluftningssystem er ideel til brug med jerrycans.
  • Passer til udluftningssystem til jerrycans.
  • Sort HDPE.
  • Forfalskning-sikker ring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Ingen
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 45 mm (DIN45)
Lukketype Skruelukning med manipulationssikker ring og udluftningssystem
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Ingen
Materiale HDPE
Produkttype Lukning